Learn More
Fisherbrand™ Instrument de mesure de pH/ ORP Traceable™
Code produit. 15577583 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Poids (métrique):
127 g
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15577583
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Conçu pour les applications d’eau, cet instrument est à la pointe pour prendre les mesures. Les instruments de mesure de pH / ORP Fisherbrand™ Traceable™ sont parfaits pour tester le pH et le potentiel d’oxydoréduction dans les applications liées aux eaux usées, à la qualité de l’eau et à l’environnement.
  • Les instruments compacts tiennent au creux de votre main
  • Précision : ±0,02 pH
  • Stockage de la mémoire de 25 points  avec horodatage
  • Étanche (IP67)
  • L’affichage triple indique la mesure du pH ou du potentiel d’oxydoréduction, la température et l’heure / la date
  • Idéal pour les applications d’eaux usées, de qualité de l’eau et environnementales
Spécification
Précision (mV) ± 20 mV
Précision (pH) ± 0,02
Étalonnage Étalonnage en 1, 2 ou 3 points sélectionné par l’utilisateur
Gamme (mV) -1 800 à 1 800 mV
Modèle Instrument de mesure de pH / ORP 4277 Traceable™
Alimentation électrique 2 piles CR2032 3 V (incluses)
Type de produit Instrument de mesure de pH / ORP
Résolution (mV) 0,1 mV < 1 000 mV (1 mV ≥1 000 mV)
Précision de la température ±1°C
Température (métrique) de référence 0 à 60°C
Résolution de la température 0,1° (1° lorsque > 100°)
Sélection de la température 0 à 60°C ou 32 à 140°F (au choix)
Dimensions (L x l x H) 26 x 6,4 x 2,5cm
Poids (métrique) 127 g