Learn More
Fisherbrand™ Thermomètres à infrarouge sans contact Traceable™
Les thermomètres portatifs mesurent les températures de surface IR avec des champs de vue de 6:1 à 8:1
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: PB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Les thermomètres portatifs mesurent les températures de surface IR avec des champs de vue de 6:1 à 8:1. Les thermomètres IR Fisher Scientific™ Traceable™ sans contact sont parfaits pour une utilisation en usine, sur le terrain, dans les industries pétrolière et de l’électronique.
Si une unité possède un champ de vue de 7:1 et que le thermomètre est tenu à 14 po (35,6 cm) de l’objet, il lit les rayonnements IR émettant à partir d’une zone d’un diamètre de 2 po (5,1 cm).
- Commuter pour voir les échelles Celsius ou Fahrenheit Le faisceau laser permet de viser précisément la surface cible
- 15-077-57 et 06-664-39 assurent des mesures précises à l’aide d’un contrôle réglable pour tenir compte des différences d’émissivité IR de surface des objets
- Échantillonnage d’une seconde, bouton de rétroéclairage, mémorisation des mesures, indicateur de batterie faible et plages doubles
Certifications
Certificat Traceable numéroté individuellement en série délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™ et indiquant la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
ISO 17025, A2LA, NIST | |
Mallette de transport, pile de 9 V | |
197 mm | |
1 sec. | |
9,62 oz. | |
752°F | |
- 4°F | |
-4°F à +752°F | |
9 V | |
Numérique LCD |
Pour une utilisation en usine, sur le terrain, dans les industries pétrolière et de l’électronique | |
7,75 in | |
197 mm | |
0,1° | |
0,23kg | |
400°C | |
- 20°C | |
-20°C à +400°C | |
± 3°C ou ± 3 % |