Learn More
Fisherbrand™ Thermomètre / hygromètre à mémoire Traceable™
Affiche simultanément la température et l’humidité relative sur un double écran LCD de 1,12 po de haut.
45.86€ - 399.00€
Spécification
Types d’alarme | Alarme sonore programmable |
---|---|
Comprend | Instructions de calibrage |
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11799825
|
Fisherbrand™
61019-16 |
Hygromètre / thermomètre à mémoire |
399.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11719835
|
Fisherbrand™
4395 |
Norme de calibrage 75 % | N/A | ||||||
Description
Affiche simultanément la température et l’humidité relative sur un double écran LCD de 1,12 po de haut.
- Mesures d’humidité et de température minimales/maximales
- Fonction d’arrêt automatique
- Avec sortie ordinateur
- Avec alarme sonore programmable
Spécification
Alarme sonore programmable | |
Instructions de calibrage |