Learn More
Fisherbrand™ Thermomètre enregistreur de données Traceable™ LN2 Excursion-Trac™
Thermomètre enregistreur de données USB à azote liquide avec intervalles de temps définis par l’utilisateur.
379.00€
Spécification
Type | Thermomètre enregistreur de données |
---|---|
Mémoire des données | 525 600 points |
Étalonnage | minus;196°C, minus;80°C, 0°C et 100°C |
Types d’alarme | Hi/Lo (Haut / bas), hors plage, Hors plage |
Type de batterie | AAA de 2 |
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15893815
|
Fisherbrand™
|
1 sonde en acier inox |
379.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Liquid Nitrogen USB datalogging thermometer with user-defined time intervals.
Moniteur de température d’azote liquide
- Capacité de mémoire de 525 500 observations de température
- 4 points d’étalonnage (-196°C, -80°C, 0°C et 100°C)
- Plage : -200°C à 105°C (-328°F à 221°F)
- Précision de ±0,25°C sur toute la plage de températures
- Résolution de 0,01°
- Surveille les relevés pendant n’importe quelle période
Alarmes élevées / faibles et horodatage
La fonction de suivi des alarmes stocke en mémoire chaque détail d’événement d’alarme lorsque l’état d’alarme se produit, ainsi que lorsque l’unité revient à l’intérieur de la plage. Les indicateurs d’état des alarmes comprennent des LED visuels, des alertes audio et des segments LCD clignotants. Les données pour 10 événements d’alarmes différents maximum peuvent être récupérées avec l’événement le plus visible sur l’affichage.
Conditions de dépassement des signaux Smart-Alarm™
Lorsqu’une condition de dépassement est détectée, l’alarme Smart-Alarm™ se déclenche. L’alarme Smart-Alarm™ est dotée d’indicateurs visuels et sonores qui signalent en continu jusqu’à réception, même si le paramètre revient à la plage sans alarme.
Transfert de données USB
Ce moniteur de température d’azote liquide permet de transférer des données enregistrées, au format CSV, du thermomètre au PC / Mac avec un lecteur flash USB (non inclus). Aucun logiciel spécifique n’est nécessaire pour ce thermomètre et les données peuvent être supprimées de la mémoire. Chaque dispositif possède un ID unique qui permet d’utiliser plusieurs unités au même emplacement.
Caractéristiques d’enregistrement
Surveillez les relevés pendant la nuit, le week-end ou pendant toute période avec le journal de données évolutif. Intervalle d’enregistrement de données défini par l’utilisateur d’une observation / minute à une observation / 24 heures. La capacité de mémoire maintient une année de données enregistrées lors de l’utilisation d’intervalles de 1 minute et plus longtemps lors de l’utilisation d’intervalles plus importants.
Haute précision et fiabilité
Le thermomètre à haute précision a une plage de températures de –200 à 105°C et une résolution de 0,01 et maintient une précision de ±0,25°C sur toute la plage de températures.
Certificat Traceable™
L’étalonnage multipoints sur un certificat Traceable™ numéroté individuellement garantit la précision de notre laboratoire d’étalonnage ISO/CEI 17025:2005 (1750.01) agréé par A2LA. Il indique la traçabilité des mesures aux unités SI par l’intermédiaire du NIST ou d’autres instituts nationaux de mesure reconnus (INM) qui sont signataires de l’Accord de reconnaissance mutuelle du CIPM. Le boîtier en plastique ABS résistant aux produits chimiques à fort impact est de 2-3/4 x 4-1/4 x 3/4 po. Le poids est de 5 oz. Ingrédients : Sonde(s) en acier inox, support, Velcro™, bandes magnétiques, support mural, certificat Traceable™ et piles.
Spécification
Thermomètre enregistreur de données | |
minus;196°C, minus;80°C, 0°C et 100°C | |
AAA de 2 | |
0,01 | |
minus;200 à 105°C |
525 600 points | |
Hi/Lo (Haut / bas), hors plage, Hors plage | |
plusmn;0,25°°C | |
-328°F to +221°F |