Learn More
Fisherbrand™ Chronomètres kaléidoscopes Traceable™
Chronomètres numériques disponibles dans six couleurs translucides, chaque code couleur correspondant à un test ou un instrument précis. Le chronomètre Fisherbrand Traceable Kaleidoscope indique l’heure en heures, minutes et secondes, le système horaire 12 heures (AM/PM), la date et le jour de la semaine.
Marque:  Fisherbrand™ 1332
Code produit. 11759815
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Includes: Pile d’une durée de vie de deux ans assurant un fonctionnement en continu, cordon amovible avec attache de sécurité facilement détachable et mousqueton porte-clés
Description
Description
Chronomètres numériques disponibles dans six couleurs translucides, chaque code couleur correspondant à un test ou un instrument précis.Le chronomètre Fisherbrand Traceable Kaleidoscope indique l’heure en heures, minutes et secondes, le système horaire 12 heures (AM/PM), la date et le jour de la semaine.
  • Durée du minuteur : 24 heures avec une résolution de 0.01 seconde pour les 30 premières minutes, 1 seconde ensuite ; Précision de 0.01 %
  • Chronométrage simple, temps mort, cumul intermédiaire et chronométrage continu
  • Alarme heure locale
  • Sensation tactile, “clic” sonore à chaque pression pour confirmer une action positive
  • Chiffres de 0.64 cm (0.25 po) de haut sur écran LCD
  • Dimensions : 5.1 × 5.7 × 1.3 cm (2 × 2.25 × 0.5 po) (L × l × H)
  • Poids : 1 oz (28.4 g)
Certifications
Le certificat Traceable numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™. Il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
Spécification
Chronomètre numérique
0,01%
LCD
5,1 x 5,7 x 5,7 cm (2 x 2,24 x 2,24 po)
5,1 cm
5,7 cm
0,25 in
0,64 cm
0,028 kg
Chronométrage simple, temps mort, cumul intermédiaire et continu, alarme à un moment précis de la journée, sensation tactile, boutons qui émettent un “clic” sonore à chaque pression pour confirmer une action positive
24 h
0.01 s
Bleu
2 in
2,24 in
2,24 in
5,7 cm
1 oz
Pile d’une durée de vie de 2 ans assurant un “fonctionnement en continu”, cordon amovible avec attache de sécurité facilement détachable et mousqueton porte-clés
ISO 17025, A2LA, NIST