Learn More
Fisherbrand™ Chronomètres kaléidoscope Traceable™, rouge choquant
Tous les produits Fisherbrand ProduitsDescription
Includes
Pile d’une durée de vie de deux ans assurant un fonctionnement en continu, cordon amovible avec attache de sécurité facilement détachable et mousqueton porte-clés
Chronomètres numériques disponibles dans six couleurs translucides, chaque code couleur correspondant à un test ou un instrument précis.Le chronomètre Fisherbrand Traceable Kaleidoscope indique l’heure en heures, minutes et secondes, le système horaire 12 heures (AM/PM), la date et le jour de la semaine.
- Durée de la minuterie : 24 heures avec une résolution de 0,01 seconde pendant les 30 premières minutes, 1 seconde après celle-ci ; précision de 0,01 %
- Action unique, temporisation, temps fractionné cumulé et chronométrage continu
- Alarme de l’heure du jour
- Toucher tactile, un “clic” donne une action positive
- Grands chiffres LCD de 0,64 cm (0,25 po)
- Dimensions : 5,1 × 5,7 × 1,3 cm (2 × 2,25 × 0,5 po) (L x l x H)
- Poids : 1 oz (28.4 g)
Certifications
Le certificat Traceable numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™. Il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Chronomètre numérique |
| Plage de durée | 24 h |
| Alarms | Audible |
| Précision | 0,01% |
| Résolution | 0,01 s |
| Affichage | LCD |
| Couleur | Vert sapin |
| Dimensions (L x l x H) | 5,1 x 5,7 x 5,7 cm (2 x 2,24 x 2,24 po) |
| Longueur (impériale) | 2 in |
| Longueur (métrique) | 5,1cm |
| Afficher plus |