Learn More
Fisherbrand™ Minuteur Traceable™ à quatre canaux
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Plage de durée:
99 h, 59 min, 59 s
Conditionnement:
1 pièce
Description
- La conception ergonomique offre un angle de visualisation optimal, une utilisation facile et une stabilité accrue sur la paillasse
- Une protection antimicrobienne est intégrée pour un produit plus propre et plus hygiénique
- Les grands boutons tactiles sont faciles à utiliser en cas de port de gants
- Ce minuteur incrémente le temps avec 4 canaux pour chronométrer plusieurs événements à la fois, et offre une fonction d’horloge numérique par défaut
- Conformité ; comprend le certificat NIST Traceable de notre laboratoire d’étalonnage agréé A2LA (1750.01)
- Les tâches répétitives ou récurrentes sont rapides et faciles grâce à la fonction de mémoire intégrée qui rétablit l’affichage sur la durée du compte à rebours programmée précédemment
- Ne manquez jamais votre moment grâce à des alarmes très fortes qui sonnent pendant 1 minute
Spécification
Spécification
| Type de produit | Minuteur à 4 canaux |
| Plage de durée | 99 h, 59 min, 59 s |
| Alarms | Audible |
| Précision | 0,0001 |
| Résolution | 1 s |
| Affichage | LCD |
| Direction | Compte croissant / à rebours |
| Nbre de canaux | 4 |
| Type de batterie | Pile bouton 1,5 V |
| Largeur (impériale) | 3 in. |
| Afficher plus |