Learn More
Fisherbrand™ Thermomètres numériques Traceable™ avec tige en acier inox et écran LCD de 0,25 po
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-50°C à +280°C
-50°C à +150°C
-50°C à +300°C
Plage de températures (impériale):
-58°F à +536°F
-58°F à +302°F
-58°F à +572°F
Précision:
±0,4°C
±1°C
Modèle:
Thermomètre Ultra résistant aux aliments / étanche / résistant au perçage / anti-chute
Thermomètre antichoc / étanche
Thermomètre à porte-clés
Thermomètre résistant aux aliments / résistant au perçage / anti-éclaboussures / anti-chute
Thermomètre ultra étanche et résistant aux chocs
Conditionnement:
1 pièce
Description
Les thermomètres numériques Fisher Scientific™ Traceable™ avec tige en acier inox résistent aux acides, aux bases et aux solvants. Utilisés pour mesurer la température des gaz, des aliments et des semi-solides.
- Les modèles de perçage à tige courte sont parfaits pour le transport dans une poche
- Les sondes plus longues sont excellentes pour mesurer la température de l’échantillon tout en agitant des substances dans des récipients profonds ou des bains-marie
- Les thermomètres avec des fréquences d’échantillonnage plus longues permettent de retirer le thermomètre de l’échantillon avant de le lire, ce qui est idéal lorsque l’affichage est difficile à lire en position de mesure
- À utiliser dans les cuves, le sol, les incubateurs, les produits pétroliers et les aliments
- Traçabilité conformément aux normes établies par le NIST
- Les thermomètres étanches (voir modèles 14-648-43, -44) sont parfaits pour les laboratoires humides, les zones de lavage et l’utilisation sur le terrain
- Thermomètres à écran LCD 0,375 po disponibles (voir n° cat. 14-648-47) ; également disponible avec des protections (voir n° de cat. 06-664-32 et 06-664-30)
Certifications
Le certificat Traceable numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™ ; il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Classe IP67 ; ISO 17025, A2LA, NIST |
| Profondeur (impériale) | 1 in |
| Profondeur (métrique) | 2,5cm |
| Diamètre (impériale) de la sonde | 0,19 in |
| À utiliser avec (application) | Mesure la température dans le sol, les cuves, les tubes à essai, les produits alimentaires, les incubateurs et les hydrocarbures pétroliers |
| Comprend | Batterie, sonde en acier inox et certificat Traceable |
| Longueur (impériale) de sonde | 8 po |
| Longueur (métrique) | 240 mm |
| Longueur (métrique) de sonde | 20 cm |
| Matériau | Stainless Steel |
| Afficher plus |