Learn More
Fisherbrand™ Thermomètres numériques Traceable™ avec tige en acier inox et écran LCD de 0,25 po
Utilisés pour mesurer la température des gaz, des aliments et autres semi-solides
Marque: Fisherbrand™ 93676-66
Description
Les thermomètres numériques Fisher Scientific™ Traceable™ avec tige en acier inox résistent aux acides, aux bases et aux solvants. Utilisés pour mesurer la température des gaz, des aliments et des semi-solides.
- Les modèles de perçage à tige courte sont parfaits pour le transport dans une poche
- Les sondes plus longues sont excellentes pour mesurer la température de l’échantillon tout en agitant des substances dans des récipients profonds ou des bains-marie
- Les thermomètres avec des fréquences d’échantillonnage plus longues permettent de retirer le thermomètre de l’échantillon avant de le lire, ce qui est idéal lorsque l’affichage est difficile à lire en position de mesure
- À utiliser dans les cuves, le sol, les incubateurs, les produits pétroliers et les aliments
- Traçabilité conformément aux normes établies par le NIST
- Les thermomètres étanches (voir modèles 14-648-43, -44) sont parfaits pour les laboratoires humides, les zones de lavage et l’utilisation sur le terrain
- Thermomètres à écran LCD 0,375 po disponibles (voir n° cat. 14-648-47) ; également disponible avec des protections (voir n° de cat. 06-664-32 et 06-664-30)
Certifications
Certificat Traceable numéroté individuellement en série délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™ et indiquant la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
ISO 17025, A2LA, NIST | |
0,63cm | |
Facile à lire, portable, mesure la température des gaz, des aliments et d’autres semi-solides | |
3,75 in | |
9,52cm | |
Thermomètre à porte-clés | |
0,5 oz. | |
0,75 po | |
302°F | |
-58°F | |
-58°F à +302°F | |
±1°C | |
2 cm |
0,25 in | |
0,75 po | |
Sonde en acier inox | |
95 mm | |
Stainless Steel | |
±1°C | |
10 g | |
3,75 in | |
150°C | |
-50°C | |
-50°C à +150°C | |
Numérique LCD |