Learn More
Fisherbrand™ Thermomètre numérique à cadran Traceable™
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Balance:
Centigrade, échelle Fahrenheit
Conditionnement:
1 pièce
Description
Includes
Boîtier de protection, pile à l’oxyde d’argent
- Affichage LCD 20 fois plus lisible que les pointeurs qui fatiguent les yeux ou les niveaux de mercure
- Lectures mises à jour toutes les 10 secondes
- Fonctionne en continu pendant 1,5 an avec une seule pile remplaçable
- Précision de résolution : 0,10, ±1°C longueur de tige : 4,8 po (12 cm)
- Diamètre de la tige : 0,12 po (3 mm)
- Diamètre du cadran : 1,5 po (38 mm)
- Poids : 1,01 oz. (31 g)
- Plage : -58 à 572°F et -50 à 300°C
Certifications
Le certificat Traceable™ numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™. Il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 17025, A2LA, NIST |
| Diamètre (impériale) de la sonde | 0,19 in |
| Diamètre (métrique) de la sonde | 4.83 mm |
| À utiliser avec (application) | Sol, cuves, tubes à essai, produits alimentaires, incubateurs, réactifs biomédicaux et hydrocarbures pétroliers |
| Comprend | Boîtier de protection, pile à l’oxyde d’argent |
| Longueur (impériale) de sonde | 4,8 in |
| Longueur (métrique) | 18 cm |
| Longueur (métrique) de sonde | 12 cm |
| Matériau | Plastique |
| Résolution | 0,1° |
| Afficher plus |