Learn More
Fisherbrand™ Thermomètres Traceable™ d’enregistrement des données Ethernet compatibles avec le service de Cloud TraceableLIVE™
Thermomètre qui vous permet de rester connecté à vos environnements critiques, où que vous alliez.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: PB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.45360kg
Description
- Connectez-vous à vos données via un Smartphone, une tablette ou un PC à l’aide du service de cloud TraceableLIVE
- Bénéficiez de la fiabilité, de la vitesse et de la sécurité grâce à la connexion Ethernet
- Affichez les conditions de température actuelles partout où – l’interface cloud envoie des notifications par e-mail, texte et Push
- Aucun logiciel n’est requis – visibilité des données Web, Android™, Apple™ iOS
- Obtenez des mesures précises et fiables grâce à l’étalonnage NIST Traceable inclus
Spécification
Thermomètre | |
Une sonde en acier inox avec câble de 10 pieds (3 m) de long, support avec dos magnétique, câble Ethernet, adaptateur secteur universel et fiche avec cordon de 5 pieds (1,5 m) de long, trois piles alcalines AAA et certificat d’étalonnage traçable NIST avec données | |
Surveillance de la température | |
6,985 cm |
Calibré | |
Plastique | |
-90°C à +105°C | |
0,544 kg |