Learn More
Fisherbrand™ Instruments de surveillance de la température/humidité relative à alarme Traceable™
Surveille en continu pour répondre aux exigences des expériences critiques.
152.00€
Spécification
Type | Appareil de mesure de température / HR à distance avec alarme |
---|---|
Taux d’humidité | 5 à 95% |
Précision | Précision pour l’humidité : ±3 % en milieu de gamme, ±5 % ailleurs |
Plage de températures (métrique) | 0°C à 60°C |
Précision de la température | plusmn;0,5°°C |
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11714196
|
Fisherbrand™
90011-61 |
Support béquille pliable pour utilisation sur paillasse, cran de montage mural, capteur de température / humidité externe, pile AAA |
152.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
L’unité à triple affichage et commande à distance offre sécurité et commodité. Les instruments de surveillance de la température/humidité relative à alarme à distance Fisherbrand™ Traceable™ sont parfaits pour les mesures de routine, la surveillance en continu, le contrôle qualité et les expériences critiques. Placez le capteur dans des hottes, des salles blanches, des refroidisseurs, des entrepôts, des incubateurs, des chambres environnementales et des zones de stockage de produits chimiques.
- Étalonnage multipoints sur un certificat Traceable™ numéroté individuellement
- Triple affichage indiquant simultanément l’humidité minimale, maximale et réelle
- Mémoire minimale et maximale pour la température et l’humidité
- Le capteur de température ambiante interne ou externe lit la température et l’humidité
- L’alarme retentit lorsque la mesure monte au-dessus ou chute en dessous des points de consigne
- Fourni avec un support à ouverture rabattable pour paillasse et une fente pour montage mural
- Construction en plastique ABS résistant aux produits chimiques et aux chocs
Informations sur la commande
Également disponible sans câble connecté ; les capteurs sont à l’intérieur de l’unité et non sur un câble. Voir Nº de cat. 15-079-630.
Certifications
Un certificat est délivré pour indiquer la traçabilité de l’instrument conformément aux normes établies par le National Institute of Standards and Technology (NIST™). Étalonnage conforme ISO™ 17025 agréé par A2LA™.
Spécification
Appareil de mesure de température / HR à distance avec alarme | |
Précision pour l’humidité : ±3 % en milieu de gamme, ±5 % ailleurs | |
plusmn;0,5°°C | |
Écran LCD avec chiffres de 0,5 po | |
32°F à 140°F | |
2,75 x 4,25 x 0,75 po (7 x 10,8 x 1,9 cm) | |
7 cm | |
10,8cm | |
1,9cm | |
0,113kg | |
ISO 17025, A2LA, NIST |
5 à 95% | |
0°C à 60°C | |
Audible | |
Plastique ABS | |
0,1°F | |
2,75 in | |
4,25 in | |
0,75 po | |
4 oz | |
Pour des mesures courantes, une surveillance 24 heures sur 24, des opérations de contrôle de la qualité et des expériences critiques. Placez le capteur dans les hottes, salles blanches, refroidisseurs, entrepôts, incubateurs, chambres environnementales et zones de stockage de produits chimiques. |