Learn More
Fisherbrand™ Minuteur Traceable™ 100 heures à quatre canaux
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Plage de durée:
99 heures, 59 minutes et 59 secondes sur 4 canaux
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Type de produit | Minuteur |
| Plage de durée | 99 heures, 59 minutes et 59 secondes sur 4 canaux |
| Alarms | Audible |
| Précision | 0,01% |
| Affichage | Digital |
| Description | USB |
| Nbre de canaux | 4 |
| Type de batterie | AAA |
| Longueur (métrique) | 10,16 cm |
| Poids (impériale) | 1.5 oz. |
| Afficher plus |