Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes de GC TRACE™ TR-WaxMS
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Pour les séparations à polarité élevée dans le cadre d’une analyse GC/MS, choisissez la colonne de GC Thermo ScientificTM TRACETM TR-WaxMS à faible bleeding et à polarité élevée. La colonne TRACE TR-WaxMS est fabriquée à l’aide d’une technique de liaison exclusive qui minimise le bleeding et élargit la plage de températures de fonctionnement maximales (de 260 à 280 °C).
- Phase polaire, polyéthylène glycol
- Méthode de greffage propriétaire étendant les températures de fonctionnement
- Bleeding extrêmement faible améliorant la sensibilité et les recherches en bibliothèque Stabilité élevée avec l’oxygène et l’eau
- Hydrocarbures aromatiques
- Additifs alimentaires
- Huiles essentielles
- Alcools
- Esters
- Aldéhydes
- Cétones
Spécification
Spécification
| Température max. | 280/300°C |
| Diamètre (métrique) | 0,25 mm |
| Diamètre (métrique) interne | 0,25 mm |
| Phase stationnaire | Trace™ TG-WAXMS |
| Type d’USP | G16 |
| À utiliser avec (application) | GC/MS pour les hydrocarbures aromatiques, les alcools, les esters, les aldéhydes et les cétones, GC/MS pour les additifs alimentaires et les huiles essentielles |
| Épaisseur du film | 0,5 μm |
| Longueur (métrique) | 60m |
| Polarité | Polaire |
| Description | 60m x 0,25 mm x 0.5um |