Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes de GC TRACE™ TR-WaxMS
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Pour les séparations à polarité élevée dans le cadre d’une analyse GC/MS, choisissez la colonne de GC Thermo ScientificTM TRACETM TR-WaxMS à faible bleeding et à polarité élevée. La colonne TRACE TR-WaxMS est fabriquée à l’aide d’une technique de liaison exclusive qui minimise le bleeding et élargit la plage de températures de fonctionnement maximales (de 260 à 280 °C).
Conçues pour offrir des performances exceptionnelles :
- Phase polaire, polyéthylène-glycol
- Méthode de liaison exclusive pour une plage de températures de fonctionnement élargie
- Bleeding extrêmement faible pour une sensibilité accrue et de meilleures correspondances de bibliothèque
- Grande stabilité avec l’oxygène et l’eau
Applications :
- Hydrocarbures aromatiques
- Additifs alimentaires
- Huiles essentielles
- Alcools
- Esters
- Aldéhydes
- Cétones
Qualité et reproductibilité excellentes :
- Bleeding faible même à des températures élevées
- Robustesse exceptionnelle pour les séparations complexes
- Performances fiables et reproductibles
Utilisations recommandées :
- Aldéhydes
- Huiles essentielles
Autres utilisations :
- Acides
- Alcools
- Alcools dans les boissons
- Acétates d’alditol (sucres)
- Amines et endash;aliphatiques
- Amines et endash;aromatiques
- Herbicides
- Cétones
- Composés nitroaromatiques
- Phénols
- des composés volatiles
Semblable à :
- DB-Wax
- Rtx™-Wax
- Stabilwax™
- HP20M
- BP20
- HP-Wax
- HP-INNOWax
- SUPELCOWAX™ 10
- AT™-Wax
- Nukol™
- CP Wax 52CB
- ZB-Wax
Spécification
Spécification
| Température max. | 280/300°C |
| Diamètre (métrique) | 0,32 mm |
| Diamètre (métrique) interne | 0,32 mm |
| Gamme de produits | TRACE |
| Phase stationnaire | Trace™ TG-WAXMS |
| Type d’USP | G16 |
| À utiliser avec (application) | GC/MS pour les hydrocarbures aromatiques, les alcools, les esters, les aldéhydes et les cétones, GC/MS pour les additifs alimentaires et les huiles essentielles |
| Épaisseur du film | 0,25 μm |
| Longueur (métrique) | 30 m |
| Polarité | Polaire |
| Afficher plus |