Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TRACE™ TR-Wax
Code produit. 10743697 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
10m
15m
15 m
30 m
60m
60 m
Diamètre (métrique) interne:
0,1 mm
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,32 mm
0,53 mm
0,53 mm
Épaisseur du film:
0,1 μm
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10743697
Marque: Thermo Scientific™ 260W236P
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Analysez une large gamme de composés polaires avec cette colonne de GC à polarité élevée, à usage général et à faible bleeding.
Analysez une large gamme de composés polaires avec la colonne GC Thermo Scientific™ TRACE™ TR-Wax. Phase polyéthylène-glycol idéale pour l’analyse de tous les composés polaires. Elles sont hautement réticulées et entièrement désactivées pour offrir une excellente forme de pic, même avec des alcools à chaîne courte.
  • Phase polaire, polyéthylène glycol
  • Hautement réticulée et entièrement désactivée
  • Lavable avec des solvants
DB-Wax, BP20, Rtx-Wax, Stabilwax, HP20M, HP-Wax, HP-INNOWax, Supelcowax-10, AT-Wax, Nukol, CP Wax52CB, SUPEROX II, Carbowax, PE-WAX, ZBWAX
  • Esters
  • Alcools
  • Cétones
  • Glycols
  • Isomères aromatiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Température max. 260/280°C
Diamètre (métrique) 0.32mm
Diamètre (métrique) interne 0,32 mm
Phase stationnaire Trace™ TR-WAX
Type d’USP G16, G20
À utiliser avec (application) GC, GC pour alcools, GC pour cétones, GC pour glycols, GC pour isomères aromatiques
Épaisseur du film 0,5 μm
Longueur (métrique) 60m
Polarité Polaire
Description 60m x 0,32 mm x 0.5um