Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TRACE™ TR-Wax
Code produit. 10469234 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
10m
15m
15 m
30 m
60m
60 m
Diamètre (métrique) interne:
0,1 mm
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,32 mm
0,53 mm
0,53 mm
Épaisseur du film:
0,1 μm
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10469234
Marque: Thermo Scientific™ 260W155P
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Analysez une large gamme de composés polaires avec cette colonne de GC à polarité élevée, à usage général et à faible bleeding.
Analysez une large gamme de composés polaires avec la colonne GC Thermo Scientific™ TRACE™ TR-Wax. Phase polyéthylène-glycol idéale pour l’analyse de tous les composés polaires. Elles sont hautement réticulées et entièrement désactivées pour offrir une excellente forme de pic, même avec des alcools à chaîne courte.
Conçues pour offrir des performances exceptionnelles
  • Phase polaire, polyéthylène-glycol
  • Hautement réticulées et entièrement désactivées
  • Lavable au solvant
Applications :
  • Esters
  • Alcools
  • Cétones
  • Glycols
  • Isomères aromatiques
Qualité et reproductibilité excellentes :
Utilisation recommandée :
  • Bleeding faible même à des températures élevées
  • Robustesse exceptionnelle pour les séparations complexes
  • Performances fiables et reproductibles
  • Aldéhydes
  • Huiles essentielles
Autres utilisations :
  • Acides
  • Alcools
  • Alcools dans les boissons
  • Acétates d’alditol (sucres)
  • Amines–aliphatiques
  • Amines–aromatiques
  • Herbicides
  • Cétones
  • Composés nitroaromatiques
  • Phénols
  • Composés volatils
Semblable à :
  • DB-Wax
  • BP20
  • Rtx™-Wax
  • Stabilwax™
  • HP20M
  • HP-Wax
  • HP-INNOWax
  • SUPELCOWAX™ 10
  • AT™-Wax
  • Nukol™
  • CP Wax52CB
  • SUPEROX II
  • Carbowax™
  • PE-WAX
  • ZBWAX
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Température max. 260/280°C
Diamètre (métrique) 0,32 mm
Diamètre (métrique) interne 0,32 mm
Gamme de produits TRACE
Phase stationnaire Trace™ TR-WAX
Type d’USP G16, G20
À utiliser avec (application) Analyse des isomères aromatiques, GC pour alcools, GC pour cétones, GC pour glycols, GC pour isomères aromatiques
Épaisseur du film 0,25 μm
Longueur (métrique) 60 m
Polarité Polaire
Description 60 m x 0,32 mm x 0,25 µm