Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TRACE™ TR-Wax
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsBeschreibung
Analysez une large gamme de composés polaires avec la colonne GC Thermo Scientific™ TRACE™ TR-Wax. Phase polyéthylène-glycol idéale pour l’analyse de tous les composés polaires. Elles sont hautement réticulées et entièrement désactivées pour offrir une excellente forme de pic, même avec des alcools à chaîne courte.
- Phase polaire, polyéthylène-glycol
- Très réticulée et entièrement désactivée
- Lavable au solvant
Applications :
- Esters
- Alcools
- Cétones
- Glycols
- Isomères aromatiques
Qualité et reproductibilité excellentes :
Utilisation recommandée :
- Bleeding faible même à des températures élevées
- Robustesse exceptionnelle pour les séparations complexes
- Performances fiables et reproductibles
- Aldéhydes
- Huiles essentielles
Autres utilisations :
- Acides
- Alcools
- Alcools dans les boissons
- Acétates d’alditol (sucres)
- Amines–aliphatiques
- Amines–aromatiques
- Herbicides
- Cétones
- Composés nitroaromatiques
- Phénols
- Composés volatils
Semblable à :
- DB-Wax
- BP20
- Rtx™-Wax
- Stabilwax™
- HP20M
- HP-Wax
- HP-INNOWax
- SUPELCOWAX™ 10
- AT™-Wax
- Nukol™
- CP Wax52CB
- SUPEROX II
- Carbowax™
- PE-WAX
- ZBWAX
Spezifikation
Spezifikation
| Température max. | 240/260°C |
| Diamètre (métrique) | 0,53 mm |
| Diamètre (métrique) interne | 0,53 mm |
| Gamme de produits | TRACE |
| Phase stationnaire | Trace™ TR-WAX |
| Type d’USP | G16, G20 |
| À utiliser avec (application) | Analyse des glycols, GC pour alcools, GC pour cétones, GC pour glycols, GC pour isomères aromatiques |
| Épaisseur du film | 1 μm |
| Longueur (métrique) | 15 m |
| Polarité | Polaire |
| Mehr anzeigen |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.