Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TRACE™ TR-FAME
Pour la séparation des isomères cis / trans et FAME à divers degrés d’insaturation, choisissez cette colonne à bleeding faible et à haute polarité, optimisée pour l’analyse FAME.
Marque:  Thermo Scientific™ 260M153P
Code produit. 10594495
Description
Description
Choisissez les colonnes de GC Thermo Scientific™ TRACE™ TR-FAME pour la séparation des isomères cis / trans et des esters méthyliques d’acide gras (FAME) avec divers degrés d’insaturation. La colonne TRACE TR-FAME est une colonne à base de cyanopropylphényl spécifiquement conçue pour la séparation des FAME. Elle est également adaptée aux applications impliquant une colonne à polarité élevée pour la détection MS.
Qualité et reproductibilité excellentes
  • Bleeding faible pour MS, même à des températures élevées
  • Robustesse exceptionnelle pour les séparations complexes
  • Performances fiables et reproductibles
  • Phase polaire, 70 % cyanopropyl polysilphénylène-siloxane
  • Température de fonctionnement supérieure à celle des autres colonnes
Applications :
  • FAME
  • Isomères cis / trans, FAME
Utilisations recommandées :
  • FAME
Semblable à :
  • DB-23
  • BPX70
  • Rtx™-2330
  • SP™-2330
  • CP-Sil 88
  • SP™-2380
  • HP-23
  • VF-23ms
  • 007-23
  • AT™-Silar
  • PE-23
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
250/260°C
0,22 mm
Trace™ TR-FAME
0,25 μm
Polaire
0,22 mm
TRACE
GC/MS pour l’analyse des esters méthyliques d’acide gras (FAME), GC/MS pour l’analyse des isomères cis/trans des FAME
60m
60m x 0,22 mm x 0.25um