Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TRACE™ TR-5MS
Code produit. 10038952 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 m
15m
15 m
20 m
30 m
60 m
Diamètre (métrique) interne:
0,1 mm
0,18 mm
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
0,53 mm
Épaisseur du film:
0,1 μm
0,18 μm
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
1,5 µm
3 μm
Packungsgröße:
1 pièce
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10038952
Marke: Thermo Scientific™ 260F285P
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Choisissez ces colonnes qui offrent une phase GCMS appréciée pour de nombreuses applications.
Les colonnes GC Thermo Scientific™ TRACE TR-5MS offrent une phase GCMS populaire pour de nombreuses applications.
  • Phase apolaire, 5 % phényl polysilphénylène-siloxane
  • Faible bleeding et haute stabilité
  • Rapport signal / bruit élevé se traduisant par une sensibilité accrue
  • Résistance élevée à la contamination de l’oxygène et de l’eau
  • Semblable à : B-5, DB-5MS, DB-5.625 XTI-5, BPX5, Rtx-5MS, Rtx-5, SilMS, AT-5, AT-5MS, 007-5MS, SPB-5, CP-Sil 8CB, Ultra-2, HP-5, HP-5MS, HP5-TA, SPB-5, MDN-5S, VF-5ms, RSL-200, CB-5, OV-5, PE-5, 007-2(MP-5), SE-52, SE-54, PTE-5, CC-5, RH-5ms, ZB-5
Recommandé dans les cas suivants :
  • Hydrocarbures
  • Solvants
  • Pesticides
  • Herbicides
  • Phénols
  • Amines
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Température max. 360/370°C
Diamètre (métrique) 0,32 mm
Diamètre (métrique) interne 0,32 mm
Gamme de produits TRACE
Phase stationnaire Trace™ TR-5 MS
Type d’USP G27, G36
À utiliser avec (application) Analyse des phénols, GC/MS pour les solvants, GC/MS pour les pesticides, GC/MS pour herbicides, GC/MS pour les phénols, GC/MS pour amines
Épaisseur du film 1 μm
Longueur (métrique) 15 m
Polarité Apolaire
Description 15 m x 0,32 mm x 1 μm
Quantité Pièce
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt