Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TRACE™ TR-5HT
Les colonnes GC Thermo Scientific™ TRACE TR-5HT supportent des températures limites atteignant 400°C.
Marque:  Thermo Scientific™ 260H035P
218.53 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10557455
  • 427.46€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les colonnes GC Thermo Scientific™ TRACE TR-5HT supportent des températures limites atteignant 400°C.
  • Phase apolaire, 5 % phényl polycarbonate-siloxane
  • Permet l’élution d’hydrocarbures d’une température d’ébullition atteignant 100°C
  • Bleeding faible même à des températures élevées
  • Semblable à : DB-5, BP5, Rtx-5, HP-5, Ultra-2, PTE-5, SPB5, MDN-5, CP-Sil 8CB, SPB-5, AT-5, ZB-5, 007-2(MPS-5), SE-52, SE-54
Recommandé dans les cas suivants :
  • Hydrocarbures
  • Solvants
  • Pesticides
  • Herbicides
  • Phénols
  • Amines
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
380/400°C
TRACE
G27, G36
1 μm
15 m x 0,25 mm x 0,1 µm
0,25 mm
Trace™ TR-5 HT
GC-MS
15 m