Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TRACE™ TR-5
Code produit. 10107504 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
100 m
15m
15 m
30m
30 m
60m
60 m
7 m
Diamètre (métrique) interne:
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,32 mm
0,53 mm
0,53 mm
Épaisseur du film:
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
1,5 µm
5 μm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10107504
Marque: Thermo Scientific™ 260E309P
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Choisissez ces excellentes colonnes de départ pour le développement de méthodes, capables d’exécuter les séparations les plus demandées.
Excellentes colonnes de départ pour le développement de méthodes, les colonnes GC Thermo Scientific™ TRACE™ TR-5 sont capables d’exécuter les séparations les plus demandées.
  • Phase apolaire, 5 % phényl méthyl polysiloxane
  • Température de fonctionnement élevée et bleeding extrêmement faible
  • Largement utilisée dans tout un éventail d’applications
  • Semblable à : DB-5, BP5, Rtx-5, HP-5, Ultra-2, PTE-5, SPB5, MDN-5, CP-Sil 8CB, SPB-5, AT-5, ZB-5, 007-2(MPS-5), SE-52, SE-54
Recommandé dans les cas suivants :
  • Alcools
  • Acides gras libres
  • Composés aromatiques
  • Parfums
  • Pesticides à faible polarité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Température max. 320/340°C
Diamètre (métrique) 0.32mm
Diamètre (métrique) interne 0,32 mm
Phase stationnaire Trace™ TR-5
Type d’USP G27, G36
À utiliser avec (application) GC/MS pour les alcools, GC/MS pour acides gras libres, GC/MS pour aromatiques, GC/MS pour saveurs, GC/MS pour pesticides à faible polarité
Épaisseur du film 1 μm
Longueur (métrique) 60m
Polarité Apolaire
Description 60m x 0,32 mm x 1um