Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TRACE™ TR-5
Code produit. 10089182 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
100 m
15m
15 m
30m
30 m
60m
60 m
7 m
Diamètre (métrique) interne:
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,32 mm
0,53 mm
0,53 mm
Épaisseur du film:
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
1,5 µm
5 μm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10089182
Marque: Thermo Scientific™ 260E298P
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Choisissez ces excellentes colonnes de départ pour le développement de méthodes, capables d’exécuter les séparations les plus demandées.
Excellentes colonnes de départ pour le développement de méthodes, les colonnes GC Thermo Scientific™ TRACE™ TR-5 sont capables d’exécuter les séparations les plus demandées.
  • Phase apolaire, 5 % phényl méthyl polysiloxane
  • Température de fonctionnement élevée et bleeding extrêmement faible
  • Largement utilisée dans tout un éventail d’applications
  • Semblable à : DB-5, BP5, Rtx-5, HP-5, Ultra-2, PTE-5, SPB5, MDN-5, CP-Sil 8CB, SPB-5, AT-5, ZB-5, 007-2(MPS-5), SE-52, SE-54
Recommandé dans les cas suivants :
  • Alcools
  • Acides gras libres
  • Composés aromatiques
  • Parfums
  • Pesticides à faible polarité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Température max. 320/340°C
Diamètre (métrique) 0,53 mm
Diamètre (métrique) interne 0,53 mm
Gamme de produits TRACE
Phase stationnaire Trace™ TR-5
Type d’USP G27, G36
À utiliser avec (application) Analyse des acides gras libres, GC/MS pour acides gras libres, GC/MS pour aromatiques, GC/MS pour saveurs, GC/MS pour pesticides à faible polarité
Épaisseur du film 1 μm
Longueur (métrique) 30 m
Polarité Apolaire
Description 30 m x 0,53 mm x 1 µm