Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TRACE™ TR-1MS
Utilisez cette colonne apolaire à faible bleeding pour les analyses environnementales GC / MS nécessitant une température élevée et une phase inerte.
Marque: Thermo Scientific™ 260B142P
384.69 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Avec un bleeding faible et une température de fonctionnement maximale de 340 à 360°C, la colonne Thermo Scientific™ TRACE™ TR-1MS est idéale pour toutes les applications GC / MS. La colonne est particulièrement bien adaptée aux applications telles que les analyses environnementales GC / MS, qui nécessitent une phase inerte pouvant fonctionner à haute température.
Conçues pour offrir des performances exceptionnelles :- Phase apolaire, 100 % diméthyl polysiloxane
- Température de fonctionnement élevée
- Phase inerte adaptée aux analyses environnementales
- Composés chlorés et nitroaromatiques
- Analyses environnementales GC / MS
- Bleeding faible même à des températures élevées
- Robustesse exceptionnelle pour les séparations complexes
- Performances fiables et reproductibles
- Phtalates
- Polymères
- Total des hydrocarbures pétroliers récupérables (TRPH)
- Autres utilisations :
- Composés aromatiques chlorés
- Pesticides organochlorés
- Pesticides organophosphorés
- HAP
- Paraffines
- Polywax
- Pyréthroïdes
- Composés semi-volatils
- Xylènes
- DB-1
- DB-Petro
- BP1
- HP-1
- HP-1MS
- Rtx™-1
- Ultra-1
- SPB™-1
- SPB™-1 Sulfur
- Petrocol™ DH
- CP-Sil 5CB
- RSL-150
- RSL-160
- ZB-1
- CB-1
- OV™-1
- PE-1
- 007-1(MS)
- SP™-2100
- SE-30
- RH-1
- CC-1
- CP-Sil 5CB MS
- VF-1ms
Spécification
340/360°C | |
0,25 mm | |
Trace™ TR-1 MS | |
GC / MS pour composés chlorés et nitroaromatiques, GC / MS pour analyses environnementales | |
30 m | |
30 m x 0,25 mm x 0,25 µm |
0,25 mm | |
TRACE | |
G1, G2, G38 | |
0,25 μm | |
Apolaire |