Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TRACE™ TR-1MS
Utilisez cette colonne apolaire à faible bleeding pour les analyses environnementales GC / MS nécessitant une température élevée et une phase inerte.
Marque:  Thermo Scientific™ 260B155P
695.28 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10551505
  • 1324.19€ / 1 pièce
Expédition estimée: 03-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Avec un bleeding faible et une température de fonctionnement maximale de 340 à 360°C, la colonne Thermo Scientific™ TRACE™ TR-1MS est idéale pour toutes les applications GC / MS. La colonne est particulièrement bien adaptée aux applications telles que les analyses environnementales GC / MS, qui nécessitent une phase inerte pouvant fonctionner à haute température.
Conçues pour offrir des performances exceptionnelles :
  • Phase apolaire, 100 % diméthyl polysiloxane
  • Température de fonctionnement élevée
  • Phase inerte adaptée aux analyses environnementales
Applications :
  • Composés chlorés et nitroaromatiques
  • Analyses environnementales GC / MS
Qualité et reproductibilité excellentes :
  • Bleeding faible même à des températures élevées
  • Robustesse exceptionnelle pour les séparations complexes
  • Performances fiables et reproductibles
Recommandés pour :
  • Phtalates
  • Polymères
  • Total des hydrocarbures pétroliers récupérables (TRPH)
  • Autres utilisations :
  • Composés aromatiques chlorés
  • Pesticides organochlorés
  • Pesticides organophosphorés
  • HAP
  • Paraffines
  • Polywax
  • Pyréthroïdes
  • Composés semi-volatils
  • Xylènes
Semblable à :
  • DB-1
  • DB-Petro
  • BP1
  • HP-1
  • HP-1MS
  • Rtx™-1
  • Ultra-1
  • SPB™-1
  • SPB™-1 Sulfur
  • Petrocol™ DH
  • CP-Sil 5CB
  • RSL-150
  • RSL-160
  • ZB-1
  • CB-1
  • OV™-1
  • PE-1
  • 007-1(MS)
  • SP™-2100
  • SE-30
  • RH-1
  • CC-1
  • CP-Sil 5CB MS
  • VF-1ms
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
340/360°C
0,32 mm
Trace™ TR-1 MS
GC / MS pour composés chlorés et nitroaromatiques, GC / MS pour analyses environnementales
60 m
60 m x 0,32 mm x 0,25 µm
0,32 mm
TRACE
G1, G2, G38
0,25 μm
Apolaire