Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TRACE™ TR-1701
Utilisez des colonnes à polarité moyenne avec une sélectivité alternative avec les colonnes GC Thermo Scientific™ TRACE™ TR-1701.
Marque: Thermo Scientific™ 260Q155P
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Utilisez des colonnes à polarité moyenne avec une sélectivité alternative avec les colonnes GC Thermo Scientific™ TRACE TR-1701.
- Phase de polarité moyenne, cyanopropylphényl polysiloxane à 14%
- Faible bleeding même à une haute température de fonctionnement
- Excellent point de départ pour le développement de méthodes
- Adaptées pour tout un éventail d’applications
- Similaires à DB-1701, Rtx-1701, HP-1701, BP10, OV-1701, 007-1701, CP-Sil 19 CB
Recommandé dans les cas suivants :
- Pesticides
- PCB
- HAP
- Acides organiques
- Médicaments
- Stéroïdes
- EPA 608, 8081
Spécification
280/300°C | |
0,32 mm | |
Trace™ TR-1701 | |
GC/MS pour pesticides, PCB, PAH et acides organiques, GC/MS pour médicaments et stéroïdes, GC/MS pour EPA 608, 8081 | |
60m | |
60m x 0,32 mm x 0.25um |
0,32 mm | |
TRACE | |
G46 | |
0,25 μm | |
Mi-polaire |