Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TRACE™ TR-1701
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
15m
30 m
60m
Diamètre (métrique) interne:
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,32 mm
0,53 mm
Épaisseur du film:
0,25 μm
1 μm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Utilisez des colonnes à polarité moyenne avec une sélectivité alternative avec les colonnes GC Thermo Scientific™ TRACE TR-1701.
- Phase de polarité moyenne, cyanopropylphényl polysiloxane à 14%
- Faible bleeding même à une haute température de fonctionnement
- Excellent point de départ pour le développement de méthodes
- Adaptées pour tout un éventail d’applications
- Similaires à DB-1701, Rtx-1701, HP-1701, BP10, OV-1701, 007-1701, CP-Sil 19 CB
Recommandé dans les cas suivants :
- Pesticides
- PCB
- HAP
- Acides organiques
- Médicaments
- Stéroïdes
- EPA 608, 8081
Spécification
Spécification
| Température max. | 280/300°C |
| Diamètre (métrique) | 0,32 mm |
| Diamètre (métrique) interne | 0,32 mm |
| Gamme de produits | TRACE |
| Phase stationnaire | Trace™ TR-1701 |
| Type d’USP | G46 |
| À utiliser avec (application) | GC/MS pour pesticides, PCB, PAH et acides organiques, GC/MS pour médicaments et stéroïdes, GC/MS pour EPA 608, 8081 |
| Épaisseur du film | 0,25 μm |
| Longueur (métrique) | 30 m |
| Polarité | Mi-polaire |
| Afficher plus |