Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TRACE™ TR-1
Utilisez cette colonne GC apolaire pour le développement de méthodes et l’analyse d’échantillons environnementaux et de composés chlorés et nitroaromatiques.
Marque: Thermo Scientific™ 260A142P
Description
Utilisez la colonne GC Thermo Scientific™ TRACE™ TR-1 pour le développement de méthodes et pour des analyses de l’environnement et de composés chlorés et nitroaromatiques. Ces colonnes de chromatographie en phase gazeuse apolaire, 100 % diméthyl polysiloxane, présentent une température de fonctionnement élevée.
Phase non-polaire, phényl polysilphénylène-siloxane à 5 % Faible bleeding et stabilité élevée Rapport signal / bruit élevé pour une sensibilité accrue. Résistance élevée à la contamination de l'oxygène et de l'eau.Spécification
340/360°C | |
TRACE | |
G1, G2, G38 | |
30 m |
0,25 mm | |
TR-1 | |
0,25 μm | |
Apolaire |