Learn More
MP Biomedicals™ Trace Minerals for an Ultra-Clean Environment
Trace Minerals is used in ultra clean environments where trace elements usually present, are absent.
287.26€
Spécification
Type de produit Alimentation animale
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11487191
Afficher les documents Détails de la promotion
MP Biomedicals™
0296026401
1 kg
287.26€
1kg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
  • 7-trace elements which are usually present in a open environment
  • Research animal diet supplement
  • Powdered
Spécification
Spécification
Alimentation animale