Learn More
Métaux à l’état de traces 1 sans mercure pour l’analyse environnementale, SPEX CertiPrep™
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
308.00€ - 453.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Trace Metals I without Mercury |
---|---|
Note relative au nom | Groundwater and Wastewater Pollution Control Check Standard |
Conditionnement | Flacon en PEBD lixivié trois fois |
Concentration or Composition Notes | 68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse. |
À utiliser avec (équipement) | AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques |
Includes: NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15216346
|
SPEX Certiprep
WP-15N |
125 mL | Flacon en PEBD lixivié trois fois |
308.00€
125mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15206346
|
SPEX Certiprep
WP-15-500N |
500 mL | Flacon en PEBD lixivié trois fois |
453.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Analyte | Concentration |
---|---|
Al | 500μg/ml |
V | 250μg/ml |
As | 100μg/ml |
Plus | 100μg/ml |
Co | 100μg/ml |
Cr | 100μg/ml |
Cu | 100μg/ml |
Fe | 100μg/ml |
Mn | 100μg/ml |
Ni | 100μg/ml |
Pb | 100μg/ml |
Zn | 100μg/ml |
Cd | 25μg/ml |
Se | 25 μg/ml |
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Trace Metals I without Mercury | |
Flacon en PEBD lixivié trois fois | |
AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques | |
Divers |
Groundwater and Wastewater Pollution Control Check Standard | |
68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse. | |
Environnement | |
5% HNO3 |
Sécurité et traitement
Warning: Causes skin irritation, serious eye irritation Wear protective gloves/eye/face protection. If in eyes, rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If skin/eye irritation occurs, get medical advice/attention.
missing translation for 'dotInformation' : Dangereux
Recommended Storage : Ambiant
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire