Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TRACE™ pour méthodes EPA spécifiques
Code produit. 10239664 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
12 m
20 m
30 m
30 m
Diamètre (métrique):
0,18 mm
0,25 mm
0,32 mm
Épaisseur du film:
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
Phase stationnaire:
Trace™ TR-527
Trace™ TR-524
Trace™ TR-525
Trace™ TR-8095
Trace™ TR-8270
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10239664
Marque: Thermo Scientific™ 26RF142P
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Utilisez des méthodes EPA spécifiques en toute confiance et avec des performances inégalées.
Utilisez des méthodologies EPA spécifiques en toute confiance et avec des performances inégalées grâce aux colonnes capillaires GC Thermo Scientific™ TRACE™ pour méthodes EPA spécifiques. Ces colonnes à faible bleeding et à température stable ont été conçues, fabriquées et testées de manière à fournir des résultats cohérents et fiables, de cycle à cycle et d’un lot à un autre.
Colonnes adaptées spécifiquement aux méthodes d’analyse de l’EPA des États-Unis :
  • TRACE TR-524 et TRACE TR-525 : méthodes d’analyse de l’eau potable 524 ou 525 de l’EPA des États-Unis
  • TRACE TR-527 : la méthode d’analyse de l’eau potable 527 de l’EPA des États-Unis offre les performances robustes à faible bleeding requises pour l’analyse des pesticides et des produits ignifuges
  • TRACE TR-8270 : méthode d’analyse des déchets solides 8270 de l’EPA des États-Unis
  • TRACE TR-8095 : méthode EPA d’analyse des explosifs 8095 des États-Unis, avec une température maximale élevée et une faible activité de surface
Qualité et reproductibilité excellentes :
  • Bleeding faible même à des températures élevées
  • Robustesse exceptionnelle pour les séparations complexes
  • Performances fiables et reproductibles
Applications :
  • Composés organiques volatils (COV)
  • Pesticides
  • Produits ignifuges bromés
  • Explosifs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Température max. 280/300°C
Diamètre (métrique) 0,25 mm
Diamètre (métrique) interne 0.25 mm
Phase stationnaire Trace™ TR-527
Type d’USP G43
À utiliser avec (application) GC/MS for EPA Methods, GC/MS pour les composés organiques volatils (COV), GC/MS pour les ignifuges, GC/MS pour les pesticides, GC/MS pour explosifs
Épaisseur du film 0,25 μm
Longueur (métrique) 30 m
Description 30m x 0.25mm x 0.25um