Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TRACE™ pour méthodes EPA spécifiques
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Utilisez des méthodologies EPA spécifiques en toute confiance et avec des performances inégalées grâce aux colonnes capillaires GC Thermo Scientific™ TRACE™ pour méthodes EPA spécifiques. Ces colonnes à faible bleeding et à température stable ont été conçues, fabriquées et testées de manière à fournir des résultats cohérents et fiables, de cycle à cycle et d’un lot à un autre.
- TRACE TR-524 et TRACE TR-525 : méthodes d’analyse de l’eau potable 524 ou 525 de l’EPA des États-Unis
- TRACE TR-527 : la méthode d’analyse de l’eau potable 527 de l’EPA des États-Unis offre les performances robustes à faible bleeding requises pour l’analyse des pesticides et des produits ignifuges
- TRACE TR-8270 : méthode d’analyse des déchets solides 8270 de l’EPA des États-Unis
- TRACE TR-8095 : méthode EPA d’analyse des explosifs 8095 des États-Unis, avec une température maximale élevée et une faible activité de surface
- Bleeding faible même à des températures élevées
- Robustesse exceptionnelle pour les séparations complexes
- Performances fiables et reproductibles
- Composés organiques volatils (COV)
- Pesticides
- Produits ignifuges bromés
- Explosifs
Spécification
Spécification
| Température max. | 280/300°C |
| Diamètre (métrique) | 0,25 mm |
| Diamètre (métrique) interne | 0,25 mm |
| Gamme de produits | TRACE |
| Phase stationnaire | Trace™ TR-8270 |
| Type d’USP | G43 |
| À utiliser avec (application) | Analyse des composés organiques volatils, GC/MS pour les composés organiques volatils (COV), GC/MS pour les ignifuges, GC/MS pour les pesticides, GC/MS pour explosifs |
| Épaisseur du film | 0,5 μm |
| Longueur (métrique) | 30 m |
| Description | 30 m x 0,25 mm x 0,5 μm |