Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TRACE™ pour l’analyse des dioxines et PCB
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Analysez les dioxines et les biphényles polychlorés (PCB) avec les colonnes GC Thermo Scientific™ TRACE™ personnalisées pour les analyses de dioxines et de PCB, et bénéficiez de leur reproductibilité et de leurs performances inégalées. Optimisées pour répondre aux exigences des méthodes GC / MS haute résolution, ces colonnes offrent des performances optimales, avec une stabilité exceptionnelle et un bleeding très faible. Ces colonnes à faible polarité offrent une vaste couverture de 17 congénères revêtant la plus haute importance toxicologique (2,3,7,8 congénères chloro-substitués).
- TRACE TR-dioxine 5MS : tests de dioxines et de furanes
- TRACE TR-PCB 8MS : analyse GC / MS haute résolution des PCB
- Qualité et reproductibilité excellentes
- Bleeding faible même à des températures élevées
- Robustesse exceptionnelle pour les séparations complexes
- Performances fiables et reproductibles
Spécification
Spécification
| Température max. | 360/370°C |
| Diamètre (métrique) | 0,25 mm |
| Diamètre (métrique) interne | 0,25 mm |
| Gamme de produits | TRACE |
| Phase stationnaire | Trace™ TR-Dioxin 5 MS |
| Type d’USP | G27, G36 |
| À utiliser avec (application) | Analyse du furane (PCDF), GC/MS pour l’analyse des furanes (PCDF), GC/MS pour l’analyse des congénères des PCB |
| Épaisseur du film | 0,1 μm |
| Longueur (métrique) | 60 m |
| Description | 60 m x 0,25 mm x 0,1 μm |