Learn More
TR-FRET Coregulator Buffer E
Click to view available options
Quantité:
25 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
Tampon spécialisé pour récepteurs nucléaires pouvant être utilisé avec la collecte Invitrogen de protéines et dʼessais purifiés pour récepteurs nucléaires.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tampon de corégulateur TR-FRET |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 25 ml |