Learn More
Kartell™ Éprouvettes graduées PMP (TPX™) de forme basse
Mesure avec précision le volume d’un liquide. Les éprouvettes de mesure de forme basse Kartell™ utilisent des traits de graduation horizontaux pour faciliter la mesure de divers volumes d’un liquide.
Marque: Kartell™ 0133500
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Mesure avec précision le volume d’un liquide.Les éprouvettes de mesure de forme basse Kartell™ utilisent des lignes marquées horizontales pour aider à mesurer divers volumes d’un liquide.
- Forme basse
- Base circulaire
- Bonne résistance chimique
- Graduations permanentes moulées dans les éprouvettes
- Peuvent résister à des températures pouvant atteindre 170°C
- Convient aux applications avec des aliments
Spécification
PMP | |
2/boîte | |
34,5 mm | |
Autoclavables | |
5 ml | |
Denrées alimentaires | |
6,96 in | |
Éprouvette graduée |
plusmn;5 ml | |
Graduations permanentes moulées | |
25 ml | |
170deg;C | |
Cylindrique | |
Circulaire | |
177 mm |