Learn More
TPMPA, Tocris Bioscience™
Code produit. 30001170
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Selective GABAA-ρ antagonist
A selective, competitive GABAA-ρ antagonist with only minimal effects on GABAA and GABAB receptors (Kb values are 2.1 μM (antagonist), 320 μM (antagonist) and EC50 ∽ 500 μM (weak agonist) respectively). Displays 8-fold selectivity for human recombinant ρ1 receptors over ρ2 receptors.
Identifiants chimiques
CAS 182485-36-5
Formule moléculaire C6H12NO2P
Poids moléculaire (g/mol) 161.141
Clé InChI MFUKVPOVVKKLRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tpmpa, methyl 1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl phosphinic acid, unii-tr7i0800l2, phosphinic acid, p-methyl-p-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl, 1,2,5,6-tetrahydropyridin-4-yl methylphosphinic acid hydrate, tpmpa mi, methyl 1,2,3,6-tetrahydropyridinium-4-yl phosphinate, biomol-nt_000236, p-methyl-p-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl phosphinic acid, 1,2,5,6-tetrahydropyridin-4-yl methylphosphinsaure
CID PubChem 5521
Nom IUPAC methyl(1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)phosphinic acid
SMILES CP(=O)(C1=CCNCC1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau TPMPA
Quantité 10 mg
Poids de la formule 161.14
Pourcentage de pureté >98%