Learn More
Solution tampon TPL 10 modèle Trace pH 10,1, WTW™
Code produit. 10643313
Click to view available options
Quantité:
250 mL
Conditionnement:
Flacon
Tampon de pH par WTW™, précis et traçable au PTB/NIST en vrac de 250 ml avec une précision de pH ± 0,03.
  • Tampon pH par WTW, précis et traçable au PTB/NIST en vrac de 250 ml 
  • Durée de vie jusqu’à 3 ans (non ouvert)
  • Utilisation économe
  • Manipulation plus simple grâce à un dispositif de dosage
  • Le tampon 10,0 convient uniquement aux dispositifs InoLab™ du niveau de série 1, 2, 3, aux instruments de mesure portatifs 3xx ainsi qu’à plusieurs autres anciens dispositifs.
  • Solution de tampons techniques modernes traçable au NIST (National Institute of Standards and Technology, États-Unis) 
  • Précision de pH ±0,03
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
pH 10.1
Forme physique Liquid
Quantité 250 mL
Conditionnement Flacon
Traçabilité au NIST Yes