Learn More
Serva Electrophoresis™ Towbin Buffer, 10X
Marque: Serva Electrophoresis™ 4255802
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Incolore | |
For Use with Western Blotting | |
8.6 | |
Soluble | |
Towbin Buffer |
10X | |
0.25M Tris and 1.92M Glycine | |
1 L | |
Solution |