Learn More
Brady™ ToughStripe Max Solid Floor Tape
Código de producto. 30280382
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Couleur:
Blanc
Bleu
Gris
Jaune
Marron
Noir
Orange
Rouge
Vert
Violet
Largeur (métrique):
50,8 mm
76,2 mm
101,6 mm
missing translation for 'unitSize'
1 rouleau
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30280382
missing translation for 'mfr': Brady™ 177038
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
ToughStripe™ Max Floor Marking Tape is purpose-built to hold its ground in forklift and heavy traffic areas.
  • Re-engineered to be twice as thin yet twice as durable to better withstand damaging impacts in forklift and heavy traffic areas
  • Thinner profile and true edge-to-edge adhesive minimise pick points
  • Strong polyester (PETG) material is four times more rigid than vinyl and contains no plasticisers
  • Damage-isolating design keeps tape intact longer by preventing rips, gouges and tears from running
  • Matt finish provides excellent colour contrast for clear visibility under any lighting
  • Compact construction results in a smaller, lightweight roll
  • Can be easily installed by one person with minimal tools
  • Compatible with the ToughStripe™ Floor Tape Applicator (part number 150852)
Especificaciones
Dimensions (L x l) 50.8 mm x 30.48 m
Finition Gloss
Longueur (impériale) 100 ft.
Longueur (métrique) 30.48 m
Plage de températures (impériale) 50°F to 140°F
Plage de températures (métrique) 10°C to 60°C
Largeur (impériale) 2 in.
Largeur (métrique) 50,8 mm
Type d’adhésif Rubber
Couleur Noir
Matériau Polyester
Type de produit Floor Tape
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado