Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester agressives de série ToughBond™ sur un cœur Ultra de 3 po
Les étiquettes en polyester agressives Brady™ de série ToughBond™ sur un cœur Ultra de 3 po sont idéales pour l’étiquetage des produits et l’identification générale et peuvent être appliquées aux surfaces revêtues de poudre, lisses, texturées ou irrégulières.
249.00€ - 345.00€
Spécification
Couleur | Blanc |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | BradyPrinter i7100 Industrial Label Printer, BBP81 Label Printer, Brady IP Series Label Printer, BradyPrinter PR Plus Series Label Printer |
Matériau | Polyester |
Print Technology | Transfert thermique |
Type d’adhésif | Caoutchouc |
Code produit | Marque | Finition | Quantité | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Finition | Quantité | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
13099232
|
Brady™
031331 |
Brillant | 3000/Paquet | 1 in x 2 in (H x l) |
249.00€
1 rouleau |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11523065
|
Brady™
067105 |
Matte | 10,000/Pk. | 0.5 in H x 1.5 in W |
345.00€
1 rouleau |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Conformes RoHS selon l’amendement MCV 2005/618/CE, directive RoHS 2002/95/CE ; certifiées UL ; homologuées CSA
- Température de service de -40 à 248°F (-40 à 120°C)
Spécification
Blanc | |
Polyester | |
Caoutchouc |
BradyPrinter i7100 Industrial Label Printer, BBP81 Label Printer, Brady IP Series Label Printer, BradyPrinter PR Plus Series Label Printer | |
Transfert thermique |