Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester agressives de série ToughBond™ sur un cœur Ultra de 3 po
Les étiquettes en polyester agressives Brady™ de série ToughBond™ sur un cœur Ultra de 3 po sont idéales pour l’étiquetage des produits et l’identification générale et peuvent être appliquées aux surfaces revêtues de poudre, lisses, texturées ou irrégulières.
Marque: Brady™ 067105
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Conformes RoHS selon l’amendement MCV 2005/618/CE, directive RoHS 2002/95/CE ; certifiées UL ; homologuées CSA
- Température de service de -40 à 248°F (-40 à 120°C)
Spécification
Blanc | |
Polyester | |
0.5 in H x 1.5 in W | |
Matte | |
Smooth and highly textured indoor surfaces including metal and low surface energy plastics |
BradyPrinter i7100 Industrial Label Printer, BBP81 Label Printer, Brady IP Series Label Printer, BradyPrinter PR Plus Series Label Printer | |
Thermal Transfer | |
Rubber | |
ANSI/ESD S541-2008;ASTM D 1000;ASTM D 2979;ASTM G 155;CSA Approved;UL Recognized | |
10,000/Pk. |