Learn More
Cole-Parmer™ Grande étiquette Tough-Tags™ pour imprimantes laser
Éliminer l’écriture répétitive. Les grandes étiquettes Cole Parmer™ Tough-Tags™ pour imprimantes laser sont spécialement revêtues pour l’impression laser.
Marque: Cole-Parmer™ 62205-70
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Revêtement supérieur pour permettre facilement l’impression laser
- Résistant à la chaleur
- Les feuilles plates ne se coincent pas dans votre imprimante
- Dimensions de l’étiquette (L x l) : 32,5 x 7,14mm
Spécification
Autoclavable | |
Blanc | |
1 | |
Tubes de 1,5 ml | |
85 | |
-80°C | |
25 étiquettes/paquet | |
33 x 13 mm | |
13 mm |
Acrylique | |
Polyoléfine | |
Feuille d’étiquettes | |
5 | |
Usage unique | |
2125/Bte | |
Rectangle | |
33 mm |