Learn More
Heathrow Scientific™ Étiquettes pour tubes Tough-Spots™, en rouleau
Code produit. 15788092
Click to view available options
Couleur:
Argent
Assortiment (bleu, vert, lavande, rouge, jaune), Green, Lavender, Red, Yellow
Café
Lavande
Marron
Or
Orange
Rose
Conditionnement:
1 rouleau
1000 pièces
5 pièces
5 rouleaux
Code produit. 15788092
missing translation for 'mfr': Heathrow Scientific™ TSPOTS50D
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Les étiquettes pour tubes ronds pré-découpés ne se décollent pas ou ne bougent pas, même avec une exposition à des températures extrêmes, à des agents caustiques ou à la centrifugation, pour garantir l’étiquetage des microtubes pendant toute procédure de laboratoire. (Disponibles dans un large choix de couleurs, 1000 étiquettes par rouleau.)
Les étiquettes de décollage pré-découpées pour les tubes, livrées dans un format de rouleau pratique, sont supérieures aux rubans et étiquettes classiques pour une utilisation dans les laboratoires de recherche et cliniques.
  • En polyoléfine fine chimiquement inerte avec un adhésif acrylique solide
  • Adhère à la plupart des microtubes en plastique, en verre et en métal ainsi qu’à d’autres éléments
  • Les étiquettes ne se décollent pas et ne bougent pas ; idéales pour une utilisation dans les rotors à centrifuger sans liaison ni capture
  • Large assortiment de couleurs pour une identification facile des échantillons ou des chercheurs
  • Étiquettes rondes, pré-découpées, décollables pour le haut des tubes fournies en rouleaux de distribution pratiques
  • Les ronds de 13 mm de diamètre sont parfaitement dimensionnés pour les tubes de 1,5 ml / 2,0 ml
  • Résiste aux environnements extrêmes pour que les tubes restent clairement identifiés
    • Chaleur : autoclavage à la vapeur, eau bouillante
    • Froid : températures du congélateur jusqu’à -196°C
    • Solvants organiques et agents caustiques
    • Centrifugation
Specifications
Type d’adhésif Acrylique
Couleur Or
Affichage Blank
Finition Matte
Format Rouleau
Matériau Polyoléfine
Type de produit Étiquettes
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Marquage des tubes utilisés dans les congélateurs, l’eau bouillante, l’autoclave, la centrifugeuse, les étuves
À utiliser avec (équipement) Tubes de 1,5/2,0 ml
Étiquettes par rangée 2
Étiquettes par feuille 1000
Forme Rond
Plage de températures (impériale) -320.8°F to +176°F
Plage de températures (métrique) -196°C à +80°C
Dimensions (LxW) 1.3 x 1.3
Longueur (impériale) 0.5 in.
Largeur (impériale) 0.5 in.
Largeur (métrique) 1.3 cm
Diamètre (impériale) 0,5 in
Diamètre (métrique) 13 mm