Learn More
Heathrow Scientific™ Étiquettes pour tubes Tough-Spots™, en rouleau
Les étiquettes pour tubes ronds pré-découpés ne se décollent pas ou ne bougent pas, même avec une exposition à des températures extrêmes, à des agents caustiques ou à la centrifugation, pour garantir l’étiquetage des microtubes pendant toute procédure de laboratoire. (Disponibles dans un large choix de couleurs, 1000 étiquettes par rouleau.)
Marque: Heathrow Scientific™ HEAT-SPOTS-50G
Description
Étiquettes décollables prédécoupées pour les tubes, livrées dans un format de rouleau pratique, sont supérieures aux rubans et étiquettes classiques pour utilisation dans les laboratoires cliniques et de recherche.
- En polyoléfine fine chimiquement inerte avec un adhésif acrylique solide
- Adhère à la majorité des microtubes en plastique, en verre et en métal ainsi qu‘à d‘autres articles
- Les étiquettes ne se décolleront pas ou ne se déplaceront pas ; idéales pour utilisation dans les rotors pour centrifugeuses sans liaison, ni accrochage
- Large assortiment de couleurs pour une identification facile des échantillons ou des chercheurs
- Étiquettes rondes, prédécoupées, décollables pour bouchons de tubes, présentées sous forme de rouleaux distributeurs pratiques
- Les ronds de 13 mm de diamètre sont parfaitement dimensionnés pour les tubes de 1,5 ml/2,0 ml
- Résiste aux environnements extrêmes pour que les tubes restent clairement identifiés
- Chaleur : autoclavage à la vapeur, eau bouillante
- Froid : températures du congélateur jusqu’à -196°C
- Solvants organiques et agents caustiques
- Centrifugation
Spécification
Autoclavable | |
Vert | |
Rouleau | |
Étiquettes | |
Marquage des tubes utilisés dans les congélateurs, l’eau bouillante, l’autoclave, la centrifugeuse, les étuves | |
2 | |
1000/Bte | |
-320.8°F to +176°F | |
0,5 in |
Acrylique | |
Blank | |
Polyoléfine | |
Non stérile | |
Tubes de 1,5/2,0 ml | |
1000 | |
Rond | |
-196°C à +80°C | |
13 mm |