Learn More
Ansell Gants bleus, en nitrile, non poudrés, jetables TouchNTuff™
Code produit. p-8000256 Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
10
L
M
S
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 11853540
Marque: Ansell 92665090
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fabriqués à partir d’un composé nitrile innovant qui offre des propriétés chimiques et mécaniques exceptionnelles, un confort et une dextérité.Trois fois la résistance à la perforation du latex ou du PVC jetable. Plus léger et plus frais, mais plus sûr et plus durable.
  • Trois fois la résistance aux perforations des gants jetables en latex ou en PVC
  • 100 % nitrile ; pas de cires, de silicone ou de plastifiants
  • Non poudrés
  • Aucun risque de contamination des denrées alimentaires par la fécule de maïs utilisée pour poudrer les gants
  • Finition texturée sur les doigts
  • Préhension améliorée
  • Manchette à bord roulé
  • Fournit une protection supplémentaire au poignet et garantit un ajustement sécurisé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Catégorie III, EN374
Accelerator Free No
Applications Industrial
AQL 1.5
Couleur Bleu
Jetable Oui
Finition externe Bout des doigts texturé
Finger Thickness (English) 0.0055 in.
Finger Thickness (Metric) 0.14 mm
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 0.0043 in.
Palm Thickness (Metric) 0.11 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants en nitrile
Dimensions L
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 0.14 mm
Épaisseur (métrique) 0,1 mm
À utiliser avec (application) Applications idéales : industrie chimique, électronique, services d’urgence, analyse en laboratoire, manipulation de pièces complexes
Quantité 100/paquet
Séries 92-665
Longueur (métrique) 300 mm