Learn More
Ansell Gants en nitrile vert TouchNTuff™ série 93-700
BIOPHARMA
Code produit. 13419028
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
Offre une protection plus élevée contre une large gamme de produits chimiques que tout autre gant en nitrile à usage unique. Fabriqués en nitrile, ces gants offrent trois fois plus de résistance aux perforations que les gants en latex standard.
  • Offre au porteur un haut niveau de confort et une protection accrue sur l’avant-bras avec une manchette plus longue.
  • Exempt de protéines de latex de caoutchouc naturelles, le gant peut être porté en toute confiance par les porteurs sensibles au latex (Type I).
  • 93-700 : Chaque gant est nettoyé, une seule paire emballée et stérilisée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Cleanroom Class Class 100 (ISO 5)
Finition externe Entièrement texturés
Type de produit Gants
Dimensions 7
Épaisseur (métrique) 0,135 mm
À utiliser avec (application) Pour les mélanges de liquides, les processus de filtration, les opérations sur les vaccins injectables, etc.
Modèle 937007
Quantité 200 paires
Résistant à Résistance aux éclaboussures et à la perforation
Séries 93-700