Learn More
Ansell Gants blancs en polyisoprène TouchNTuff™ 83-500 Series
Click to view available options
Dimensions:
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Description
- Intérieur des gants chloré sans poudre
- Style de manchette à bord roulé
- Main droite/main gauche
- Finition lisse
- Polyisoprène
- Blanc
Spécification
Spécification
Cleanroom Class | Class 100 (ISO 5) |
Finition externe | Non texturés |
Type de produit | Gants |
Dimensions | 8 |
Stérilité | Stérile |
Épaisseur (métrique) | 0,21 mm |
Type de manchette de gant | Ourlé |
Modèle | 835008 |
Quantité | 200 paires |
Résistant à | Résistance aux éclaboussures |