Learn More
Ansell 10 Pairs Polyisoprene. Non sterile. Hand specific.
Click to view available options
Size: 5.5 - 9
Description
- Fabriqué à 100 % en polyisoprène, le gant TouchNTuff™ 83-300 est dépourvu de latex de caoutchouc naturel, ce qui minimise le risque d'allergies de type I.
- L'étirabilité du polyisoprène ultradoux associée à une forme plus ergonomique procure à l'utilisateur une sensation de seconde peau et plus de confort. Ainsi, le gant peut être porté plus longtemps sans fatigue.
- Le polyisoprène offre les mêmes caractéristiques de performance tactile que le latex de caoutchouc naturel.
- La finition antidérapante renforce la sûreté de préhension en milieu humide, en évitant les glissements.
- L'enduction polymère améliorée à l'intérieur du gant permet un gantage aisé, que les mains soient sèches ou humides. La conception et l'épaisseur permettent un double gantage aisé et confortable.
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | Standards CATEGORY III EN 374, EN 421 |
Couleur | Blanc |
Type de produit | Controlled Environment Gloves |
Dimensions | 5.5/6 |
Stérilité | Non stérile |
Épaisseur (métrique) | 0.21 mm |
Couleur de manchette de gant | Blanc |
Type de manchette de gant | Ourlé |
Quantité | 10 paires |
Résistant à | Splash resistance |