Learn More
Ansell™ Gants TouchNTuff™ 73-300
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. p-7160710 Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
6
6,5
7,5
8
8,5
Conditionnement:
200 paires
Code produit. 15945021
Marque: Ansell™ 73300060
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ansell™ TouchNTuff™ 73-300 est un gant en néoprène mince qui offre une sensibilité tactile accrue et une résistance aux éclaboussures de produits chimiques contre une large gamme de produits chimiques.
  • Compatible avec les environnements de salles blanches de classe 100 (ISO 5) / de grade A
  • Conception fine pour une sensibilité tactile supérieure
  • Bonne résistance aux éclaboussures de produits chimiques
  • Empêche les allergies de type I et IV
  • Le style de manchette est perlé de la technologie Surefit™
  • Absence de trous de NQA 0,65
  • Manchette allongée
  • Gant double recommandé
  • La surface interne des gants est revêtue
  • Anatomique avec doigts incurvés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Marquage CE CE0493
Certifications / conformité (Europe) EN 420:2003 + A1:2009
Chlorinated Yes
Description Surface lisse du gant externe
Applications Laboratory
Couleur Blanc crème
Latex Free No
Matériau Néoprène
Type de produit Gants jetables
Dimensions 6
Épaisseur (impériale) 0,15 mil
Épaisseur (métrique) 0,10 mm
EN 421 Oui
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES KLT
EN ISO 374-5 Oui
Type de manchette de gant À bord roulé
Grip Design Smooth
Doublure Unlined
Type d’emballage Sac en polyéthylène
Quantité 20 paires
Longueur (impériale) de la manchette 11,6 in
Longueur (métrique) de la manchette 295 mm