Learn More
Ansell™ Gants TouchNTuff™ 73-300
Click to view available options
Dimensions:
6
6,5
7,5
8
8,5
Description
- Compatible avec les environnements de salles blanches de classe 100 (ISO 5) / de grade A
- Conception fine pour une sensibilité tactile supérieure
- Bonne résistance aux éclaboussures de produits chimiques
- Empêche les allergies de type I et IV
- Le style de manchette est perlé de la technologie Surefit™
- Absence de trous de NQA 0,65
- Manchette allongée
- Gant double recommandé
- La surface interne des gants est revêtue
- Anatomique avec doigts incurvés
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | Marquage CE CE0493 |
Certifications / conformité (Europe) | EN 420:2003 + A1:2009 |
Description | Surface lisse du gant externe |
Couleur | Blanc crème |
Matériau | Néoprène |
Type de produit | Gants jetables |
Dimensions | 8,5 |
Épaisseur (impériale) | 0,15 mil |
Épaisseur (métrique) | 0,10 mm |
EN 421 | Oui |